Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
447670010 447670050
ACRO447670010EA 3330 CZK
ACRO447670010 ACRO447670050
Dihydrogenfosforečnan draselný 99% for analysis
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Bod varu: ~ 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.2 %
pH 4.2 to 4.5 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm