Nitrobenzen 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
447650010
447652500
ACRO447650010EA
4860
CZK
ACRO447650010
ACRO447652500
Nitrobenzen 99.5% p.a.
Nitrobenzen
Vzorec:
C₆H₅NO₂ Bod varu: 210…211 °C (760 mmHg) Bod tání: 5…6 °C Hustota: 1,205 g/cm³ Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007043 CAS číslo: 98-95-3 UN: 1662 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.15 % |
GC | ≥99.4 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |