Tisk…
Hydrogensíran draselný 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
447610025 447610100 447615000
ACRO447610025EA 6510 CZK
ACRO447610025 ACRO447610100 ACRO447615000
Hydrogensíran draselný 99%, extra pure
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
Bod tání: 214 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011404
CAS číslo: 7646-93-7
UN: 2509
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %