Tisk…
Xylenol orange tetrasodium salt ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447600010 447600050 447600250
ACRO447600010EA 1640 CZK
ACRO447600010 ACRO447600050 ACRO447600250
Xylenol orange tetrasodium salt ACS
Xylenol orange tetrasodium salt
Vzorec: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044293
CAS číslo: 3618-43-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Suitability (for Zn titration) Passes test
Clarity of solution Passes test