Tisk…
Kyselina galová monohydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
447581000 447585000
ACRO447581000EA 2230 CZK
ACRO447581000 ACRO447585000
Kyselina galová monohydrát ACS
Kyselina galová monohydrát
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14
Bod tání: 251 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149098
CAS číslo: 5995-86-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02
Insoluble matter ≤0.01 %