Tisk…
Kryštálová violeť ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
447570500 447572500
ACRO447570500EA 2160 CZK
ACRO447570500 ACRO447572500
Kryštálová violeť ACS
Kryštálová violeť
Vzorec: C₂₅H₃₀ClN₃
Bod tání: 173 °C (rozkl.)
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011750
CAS číslo: 548-62-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Powder or crystals
Assay ≥90.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤7.5 %
Absorbance characteristics (0.98-1.9) Passes test
Sensitivity Passes test