thiokyanatan draselný 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Potassium rhodanide
448000010
448002500
ACRO448000010EA
8980
CZK
ACRO448000010
ACRO448002500
thiokyanatan draselný 99% for biochemistry
thiokyanatan draselný
Vzorec:
KSCN Bod varu: 500 °C (1013 hPa) Bod tání: 170…179 °C Hustota: 1,886 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS číslo: 333-20-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
pH | 5.3 to 8.7 |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Lead (Pb) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |