Tisk…
Cadmium(II) sulphate, anhydrous ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447751000 447755000
ACRO447751000EA 2750 CZK
ACRO447751000 ACRO447755000
Cadmium(II) sulphate, anhydrous ACS
Cadmium(II) sulphate
Vzorec: CdO₄S
Bod tání: 1000 °C
Hustota: 4,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010923
CAS číslo: 10124-36-4
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %