Tisk…
Dusičnan vizmutitý pentahydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447561000 447565000
ACRO447561000EA 2350 CZK
ACRO447561000 ACRO447565000
Dusičnan vizmutitý pentahydrát ACS
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Vzorec: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Bod varu: 80 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30 °C
Hustota: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149157
CAS číslo: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White or transparent Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %