Dusičnan hořečnatý hexahydrát, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447540010
447540050
447540250
ACRO447540010EA
1800
CZK
ACRO447540010
ACRO447540050
ACRO447540250
Dusičnan hořečnatý hexahydrát, extra pure
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Vzorec:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Bod varu: 330 °C (760 mmHg) Bod tání: 89 °C Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS číslo: 13446-18-9 ADR: 5.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | 98 to 102 % |
pH | 5 to 8.2 (5 % in water) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |