Tisk…
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 1350 CZK
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 98%, extra pure
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Bod varu: 132 °C (760 mmHg)
Bod tání: 45 °C
Hustota: 1,86 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149604
CAS číslo: 13477-34-4
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %