Bentonit
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447440025
447445000
ACRO447440025EA
3760
CZK
ACRO447440025
ACRO447445000
Bentonit
Bentonite
Hustota:
2,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130611 CAS číslo: 1302-78-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks |