Tisk…
Sodium perchlorate, anhydrous ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447420025 447421000 447425000
ACRO447420025EA 17800 CZK
ACRO447420025 ACRO447421000 ACRO447425000
Sodium perchlorate, anhydrous ACS
Sodium perchlorate
Vzorec: ClNaO₄
Bod tání: 482 °C
Hustota: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003480
CAS číslo: 7601-89-0
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentimetric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %