Tisk…
Oxid molybdenový 99.5+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Molybdenum trioxide
447401000 447405000
ACRO447401000EA 1860 CZK
ACRO447401000 ACRO447405000
Oxid molybdenový 99.5+% ACS
Oxid molybdenový
Vzorec: MoO₃
MW: 143.94
Bod varu: 1155 °C (760 mmHg)
Bod tání: 795 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003469
CAS číslo: 1313-27-5
Merck Index: 13,06261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Titration ≥99.5 % (Precipitation titration of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) Passes test (Limit about 0.003%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (In dilute NH4OH)