Tisk…
Octan rtuťnatý ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
447270250 447271000 447275000
ACRO447270250EA 1090 CZK
ACRO447270250 ACRO447271000 ACRO447275000
Octan rtuťnatý ACS
Octan rtuťnatý
Vzorec: (H₃CCOO)₂Hg
Bod tání: 179…182 °C
Hustota: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012165
CAS číslo: 1600-27-7
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Other heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.4 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Residue after reduction ≤0.02 %