Tisk…
Metavanadičnan amonný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
447260250 447261000 447265000
ACRO447260250EA 997 CZK
ACRO447260250 ACRO447261000 ACRO447265000
Metavanadičnan amonný ACS
Metavanadičnan amonný
Vzorec: NH₄VO₃
Hustota: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011430
CAS číslo: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to tan Powder
Solubility (in Ammonium hydroxide) Passes test
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Carbonate (CO3) (Limit about 0.3 %) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.05 %