Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447250025 447255000
ACRO447250025EA 5120 CZK
ACRO447250025 ACRO447255000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99% for biochemistry
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149181
CAS číslo: 10039-32-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 9.0 to 9.4 (0.1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm