Tisk…
Xylen (směs izomerů) with ethylbenzene 99%, AcroSeal® Biochemistry, Histology
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylbenzene
447240010 447240025
447240010.EA 1340 CZK
447240010. 447240025.
Xylen (směs izomerů) with ethylbenzene 99%, AcroSeal® Biochemistry, Histology
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 136…140 °C (760 mmHg)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.865 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≤0.4 % Toluene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.00025 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %