Tisk…
Kyselina propiónová ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propanoic acid
447231000 447235000
ACRO447231000EA 2040 CZK
ACRO447231000 ACRO447235000
Kyselina propiónová ACS
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 141 °C (760 mmHg)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002756
CAS číslo: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %