Tisk…
chroman draselný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447201000 447205000
ACRO447201000EA 1300 CZK
ACRO447201000 ACRO447205000
chroman draselný ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
MW: 194.19
Bod varu: 1000
Bod tání: 975 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011368
CAS číslo: 7789-00-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07784
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 8.6 to 9.8 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %