Tisk…
Dusičnan rtuťný dihydrát ACS (9th edition)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447180500 447182500
ACRO447180500EA 3060 CZK
ACRO447180500 ACRO447182500
Dusičnan rtuťný dihydrát ACS (9th edition)
Dusičnan rtuťný dihydrát
Vzorec: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Bod tání: 70 °C
Hustota: 4,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150812
CAS číslo: 7782-86-7
UN: 1627
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.0 %
Additional info Conform ACS 9th edition
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %