Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
447160025 447165000
ACRO447160025EA 8940 CZK
ACRO447160025 ACRO447165000
Síran hořečnatý heptahydrát 99% for biochemistry
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48
Bod tání: 770 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 5 to 8
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm