Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
447320025 447325000
ACRO447320025EA 8900 CZK
ACRO447320025 ACRO447325000
Chlorid vápenatý dihydrát 99% for biochemistry
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility Clear colorless
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm