Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 99.5% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
447310010 447312500
ACRO447310010EA 10040 CZK
ACRO447310010 ACRO447312500
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 99.5% for biochemistry
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99
Bod tání: 100
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149208
CAS číslo: 10049-21-5
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm