Tisk…
Chlorid sodný 99.5% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
447300010 447300050 447302500
ACRO447300010EA 3440 CZK
ACRO447300010 ACRO447300050 ACRO447302500
Chlorid sodný 99.5% for biochemistry
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1461 °C (760 mmHg)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %