Tisk…
Hydrogenfosforečnan diamonný 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447140010 447142500
ACRO447140010EA 5480 CZK
ACRO447140010 ACRO447142500
Hydrogenfosforečnan diamonný 99% for biochemistry
Hydrogenfosforečnan diamonný
Vzorec: (NH₄)₂HPO₄
Bod tání: 155 °C
Hustota: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010891
CAS číslo: 7783-28-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm