Octan amonný 98% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid ammonium salt
447120025
447121000
447125000
ACRO447120025EA
9010
CZK
ACRO447120025
ACRO447121000
ACRO447125000
Octan amonný 98% for biochemistry
Octan amonný
Vzorec:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 Bod tání: 114 °C Bod vzplanutí: 136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS číslo: 631-61-8 Merck Index: 13,00495 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless |
UV | at 350 nm A: ≤0.01 |
pH | 6.5 to 7.3 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |