Tisk…
1,4-Dioxan 99% stabilised, AcroSeal® for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
447060010 447060025
447060010.EA 3170 CZK
447060010. 447060025.
1,4-Dioxan 99% stabilised, AcroSeal® for biochemistry
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 101 °C (760 mmHg)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,034 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006571
CAS číslo: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 275 nm A: ≤0.1
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2.5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)