Tisk…
Butylacetát 99.5%, AcroSeal® for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
447050010 447050025
447050010.EA 3060 CZK
447050010. 447050025.
Butylacetát 99.5%, AcroSeal® for biochemistry
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Bod varu: 127 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009445
CAS číslo: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %