1,2-Dichlorethan 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
446990010
446990025
ACRO446990010EA
1750
CZK
ACRO446990010
ACRO446990025
1,2-Dichlorethan 99.5% for analysis
1,2-Dichloroethane
Vzorec:
ClH₂CCH₂Cl MW: 98.96 Bod varu: 83.5 Bod tání: –35 °C Hustota: 1.25 g/cm³ Bod vzplanutí: 13 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS číslo: 107-06-2 UN: 1184 ADR: 3 II Merck Index: 13,03831 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Free chlorine | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |
Silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Sulfur (S) | ≤0.5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.2 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.2 ppm |