Tisk…
Rhodamine WT 20% in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: xanthylium, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, inner salt, sodium salt, hydrochloride (1:2:1), disodium 4-(3-diethylamino-6-diethylazaniumylidene-9-xanthenyl)benzene-1,3-dicarboxylate chloride, Sodium chloride 4-[3,6-bis(diethylamino)-9-xantheniumyl]isophthalate (2:1:1)
446970010 446971000
ACRO446970010EA 11110 CZK
ACRO446970010 ACRO446971000
Rhodamine WT 20% in water
Rhodamine WT
Vzorec: C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅
Hustota: 1,16 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01728973
CAS číslo: 37299-86-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red Liquid
UV Lambda max 553 to 557 nm
Strength 19.5 to 21 % (dye content)