Šťavelan dvojsodný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
446961000
446965000
ACRO446961000EA
1220
CZK
ACRO446961000
ACRO446965000
Šťavelan dvojsodný ACS
Šťavelan dvojsodný
Vzorec:
Na₂C₂O₄ MW: 134 Bod tání: 250…270 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012465 CAS číslo: 62-76-0 Merck Index: 13,08723 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.01 % |
Titration with KMnO4 | ≥99.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Neutrality | Passes test |