Tisk…
Mravenčan sodný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Formic acid sodium salt
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 7140 CZK
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Mravenčan sodný ACS
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
MW: 68.01
Bod varu: 360 °C (760 mmHg)
Bod tání: 258…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013101
CAS číslo: 141-53-7
Merck Index: 13,08694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %