Tisk…
broman draselný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446941000 446945000
ACRO446941000EA 1420 CZK
ACRO446941000 ACRO446945000
broman draselný ACS
broman draselný
Vzorec: KBrO₃
MW: 167
Bod tání: 350 °C
Hustota: 3.27 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011359
CAS číslo: 7758-01-2
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.8 % (Dried basis)
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Bromide (Br) Passes test (Limit about 0.05%)
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %