2',7'-Dichlorofluorescein ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
446930010
446930100
ACRO446930010EA
1780
CZK
ACRO446930010
ACRO446930100
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
2',7'-Dichlorofluorescein
Vzorec:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ Hustota: 0,79 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005047 CAS číslo: 76-54-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light orange to red-brown Powder |
Suitability | (as adsorption indicator) Passes test |
Clarity of alcohol solution | Passes test |