Tisk…
Dusičnan sodný 99+% Biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446810010 446812500
ACRO446810010EA 3790 CZK
ACRO446810010 ACRO446812500
Dusičnan sodný 99+% Biochemistry
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
MW: 84.99
Bod varu: 380 °C (760 mmHg)
Bod tání: 306 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
pH 5.5 to 8.3
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.0005 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %