Tisk…
Bromid sodný 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
446801000 446805000
ACRO446801000EA 1210 CZK
ACRO446801000 ACRO446805000
Bromid sodný 99+% for biochemistry
Bromid sodný
Vzorec: NaBr
Bod varu: 1390 °C (760 mmHg)
Bod tání: 755 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003475
CAS číslo: 7647-15-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm