Tisk…
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
446740010 446740050
ACRO446740010EA 6950 CZK
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148.21 g/mol
Bod varu: 82 °C (.8 mmHg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01691538
CAS číslo: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %