Tisk…
Piperidine-2,4-dione 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
446730010 446730050
ACRO446730010EA 5300 CZK
ACRO446730010 ACRO446730050
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,1146 g/mol
Bod tání: 99,1…100.1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704814
CAS číslo: 50607-30-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure