Tisk…
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446720010 446720050
ACRO446720010EA 2960 CZK
ACRO446720010 ACRO446720050
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646333
CAS číslo: 2164-61-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %