Tisk…
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-ethylpyrazole
446710010 446710050
ACRO446710010EA 5260 CZK
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08060982
CAS číslo: 1904-24-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %