(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
446650010
446650050
ACRO446650010EA
4420
CZK
ACRO446650010
ACRO446650050
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec:
C₆H₁₀F₃N Bod varu: 80 °C (200Torr) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226597 CAS číslo: 154727-51-2 UN: 2733 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol) |