Tisk…
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446640010 446640050
ACRO446640010EA 4380 CZK
ACRO446640010 ACRO446640050
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Vzorec: C₅H₉ClF₃NO₂
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525479
CAS číslo: 193140-71-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure