Tisk…
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446590010 446590050
ACRO446590010EA 7430 CZK
ACRO446590010 ACRO446590050
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751872
CAS číslo: 154748-49-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure