Tisk…

Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate

446580050 446580250
ACRO446580050EA 4820 CZK
ACRO446580050 ACRO446580250
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01941317
CAS číslo: 6299-85-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR