Tisk…
1,3,5-Triformylbenzene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
446550010 446550050
ACRO446550010EA 7950 CZK
ACRO446550010 ACRO446550050
1,3,5-Triformylbenzene 98%
1,3,5-Triformylbenzene
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00182470
CAS číslo: 3163-76-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure