4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
446540010
446540050
ACRO446540010EA
7100
CZK
ACRO446540010
ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Vzorec:
C₅H₅F₆NO₂ Bod tání: 207…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014349 CAS číslo: 16063-80-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 96 to 104 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |