Tisk…
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446510010 446510050
ACRO446510010EA 6950 CZK
ACRO446510010 ACRO446510050
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
Vzorec: C₁₀H₁₆FNO₃
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566554
CAS číslo: 211108-50-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 78 °C
Water ≤2.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure