Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446480010 446480050
ACRO446480010EA 4750 CZK
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Bod varu: 88 °C (118 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189478
CAS číslo: 799557-87-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure