Tisk…
Síran amonný 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
446450050 446450250
ACRO446450050EA 3900 CZK
ACRO446450050 ACRO446450250
Síran amonný 99%, pure
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Bod tání: 280 °C
Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %